Documenti fondamentali
Z673374
Combination blocks for Talboys block heater
For 6, 12, 13 and 25 mm test tubes.
Scegli un formato
1 EA
CHF 138.00
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 138.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.73
CHF 138.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
to hold 3 x 25 mm tubes
to hold 5 x 12/13 mm tubes
to hold 6 x 6 mm tubes
Produttore/marchio commerciale
Troemner 949107
Diam.pozzetto × prof.
8.3 mm × 48.4 mm
Descrizione generale
Holds six 6 mm, five 12/13 mm, and three 25 mm tubes.
These blocks have been designed for variable sized samples. Single block.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)