Documenti fondamentali
Z672351
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 230 V AC, UK plug, platform size 120 mm × 120 mm
Sinonimo/i:
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Codice UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
ceramic plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0003581002
Parametri
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
Dimens. piattaforma
120 mm × 120 mm
Volume max.
5 L
Peso
6.5 lb
Uscita
250 watts (heater)
Descrizione generale
C-MAG HS 4 IKMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)