Documenti fondamentali
Z654787
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.2 one-hand attachment, 88 mm, round, with rubber insert (continuous / touch operation), 1/cs
Scegli un formato
1 EA
CHF 31.40
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 31.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
CHF 31.40
Check Cart for Availability
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 3342300
Diametro
88 mm
Descrizione generale
IKA VG 3.2 One-hand attachment, round, 88 mm with rubber insert forcontinuous / touch operation. For use with IKA Vortex 2 and 3 shakers.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)