Documenti fondamentali
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
F12-ED
Julabo 9116612
Disponibilità
available only in EU
Campo di misura della temperatura
-20 - 100 °C
Parametri
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
Capacità di raffreddamento
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
Capacità di riscaldamento
2 kw
Largh. × lungh. × alt.
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
Capacità
4.5 L
Volume
4.5 L
4500 mL
Peso
22 kg
Descrizione generale
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)