Documenti fondamentali
Z647217
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL
Sinonimo/i:
3201/14
Scegli un formato
2 EA
CHF 93.60
CHF 93.60
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 93.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 93.60
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Caratteristiche
graduations 5.0 mL
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 2.5 mL
Altezza
390 mm
Descrizione generale
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Altre note
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)