Documenti fondamentali
Z620246
DURAN culture tubes
H × diam. 100 mm × 12 mm
Sinonimo/i:
261351155
Scegli un formato
Z620246-50EA
CHF 259.00
CHF 259.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Z620246-50EA
CHF 259.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
CHF 259.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Materiali
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
neck thread external thread
DIN thread 14
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261351155
Alt. × Diam.
100 mm × 12 mm
Capacità
6 mL
Descrizione generale
DURAN® culture tubes consist of a red polybutylene terephthalate (PBT) crew cap with a polytetrafluoroethylene (PTFE)-faced sealing wad. It is used for the cultivation of microorganisms.
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Caratteristiche e vantaggi
  • Autoclavable
  • Glass Type I / neutral glass as per USP, EP, and JP.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)