Documenti fondamentali
Z620181
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
Sinonimo/i:
231721489
Scegli un formato
250 EA
CHF 30.30
CHF 30.30
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 EA
CHF 30.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
CHF 30.30
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Materiali
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
Confezionamento
pack of 250
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Alt. × Diam.
100 mm × 15.50 mm
Capacità
14 mL
Misura parete
0.80 mm
Descrizione generale
with straight rim
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)