Documenti fondamentali
Z610313
Hirschmann® volumetric pipette, Class AS
capacity 30 mL , 0.03 mL accuracy
Scegli un formato
6 EA
CHF 86.00
CHF 86.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 86.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 86.00
Check Cart for Availability
Materiali
soda-lime glass
Caratteristiche
class AS
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hirschmann 1340173
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
520 mm
Capacità
30 mL , 0.03 mL accuracy
Colore
amber graduations
Descrizione generale
Conformity certified with dated batch identification, suitable for DIN ISO 9000 laboratories.
Note legali
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)