Documenti fondamentali
Z607231
Bohlender round-bottom flasks
capacity 100 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 14/23
Scegli un formato
1 EA
CHF 614.00
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 614.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 614.00
Check Cart for Availability
Materiali
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Giunto
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Bohlender A 156-12
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
≤250 °C temperature
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Flasks made from non-porous Fluorpolymer PFA. Resistant to all types of chemicals. Conditionally vacuum suitable to 30 mbar if temperature is below 50 °C. Center neck with NS joint, side neck with GL screw thread or NS joint.
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)