Documenti fondamentali
Z569453
Wilmad® coaxial insert, inner tube
O.D. × I.D. 3.3 mm × 2.34 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 517-inner tube only
D.E. × D.I.
3.3 mm × 2.34 mm
Descrizione generale
Coaxial insert, inner tube.
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)