Documenti fondamentali
Z569437
Wilmad® coaxial insert, complete set
inner tube O.D. × I.D. 3.3 mm × 2.34 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 72.50
CHF 72.50
Spedizione prevista il20 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 72.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 72.50
Spedizione prevista il20 marzo 2025
Descrizione
set includes insert and spacer
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Wilmad 517-COMPLETE
D.E. × D.I. tubo interno
3.3 mm × 2.34 mm
Descrizione generale
The coaxial set is recommended for high field experiments under 600 MHz.
Features:
  • Switch between three unique sample ratios during external referencing experiments
  • Ideal for variable temperature experiments as materials is the same between the tubes and spacer
  • In the complete set the insert and outer tube are fused together at the bottom
Note legali
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2