Documenti fondamentali
Z568554
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 19 mm × 60 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 55.50
CHF 55.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 55.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 55.50
Check Cart for Availability
Materiali
stainless steel
Descrizione
for 10mm SS shaft
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8096-70
Largh. × lungh.
19 mm × 60 mm
Descrizione generale
Holes provide greater agitation than solid blades.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)