Documenti fondamentali
Z568503
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
5 positions
Scegli un formato
1 EA
CHF 805.00
CHF 805.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 805.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 805.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Descrizione generale
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)