Documenti fondamentali
Z568473
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
3 positions
Scegli un formato
1 EA
CHF 475.00
CHF 475.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 475.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 475.00
Check Cart for Availability
Descrizione generale
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)