Documenti fondamentali
Z567876
Sigma-Aldrich
Aldrich Erlenmeyer flask
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
Scegli un formato
1 EA
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 279.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Giunto
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
2000 mL
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)