Documenti
Z563013
Camera a guanti di base Plas-Labs
AC/DC input 120 V AC
Sinonimo/i:
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
Codice UNSPSC:
41103406
Descrizione
US plug
Produttore/marchio commerciale
Plas-Labs 818-GB
Alt. × largh. × prof.
26 in. × 41 in. × 28 in., inside dimensions
27 in. × 55 in. × 35 in., overall
Peso
150 lb
Descrizione generale
La camera a guanti di base Plas-Labs è una singola postazione economica, leggera e portatile. La camera a guanti di base è ideata per applicazioni di isolamento generale in laboratori chimici, farmaceutici, biotecnologici e di gestione dei rifiuti.
  • Parte superiore in acrilico trasparente, monopezzo con base bianca sagomata
  • Guarnizioni in neoprene cellulare chiuse, a doppio strato per una chiusura ermetica tra la parte superiore e la base
  • Morsetti SS regolabili compensano per l′usura
  • Aperture con DE da 8” con guanto ambidestro Hypalon® e guarnizioni ad anello SS
  • Camera di trasferimento trasparente (12 L × 11” DI) con vacuometro regolabile
  • Ripiani sospesi (scorrevoli) su tre livelli a distanza di 7” uno dall′altro, in acrilico trasparente da 9,5 mm, supportano 330 piastre di coltura
  • Vassoio bianco di livellamento per trasferire i liquidi attraverso la camera di trasferimento
  • Quattro valvole di spurgo, due sulla camera di trasferimento, due sulla camera principale
  • Multipresa elettrica con approvazione CE, UL e CSA
Note legali
Hypalon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company