Documenti fondamentali
Z561797
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with 1 hose connection and 1 closed end
positions, 5, bore size 4 mm, glass stopcock
Scegli un formato
1 EA
CHF 910.00
CHF 910.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 910.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
CHF 910.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Materiali
glass stopcock
Caratteristiche
positions 5
Dimensioni foro
4 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Do you have overall dimensions? Length etc.
    1 answer
    1. The length is approximately 490 mm (19 ½ inches). The diameter is approximately 16 mm (5/8 inch) outer diameter.