Documenti fondamentali
Z561320
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature 0-300 °F
Scegli un formato
1 EA
CHF 95.50
CHF 95.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 95.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
CHF 95.50
Check Cart for Availability
Descrizione
spirit-filled
Caratteristiche
subdivision 2.0 °F
Produttore/marchio commerciale
Thermco Products, Inc.
Campo di misura della temperatura
0-300 °F
Lunghezza
300 mm
Prof. immersione
76 mm
Descrizione generale
Thermometers are completely sealed in PTFE to contain liquid and glass if breakage occurs.
Note legali
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)