Documenti fondamentali
Z560812
Sigma-Aldrich
Maxisafe safety utility knife
includes safety spring
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
A safety spring provides for automatic blade "shoot-back" into the handle even in response to any uncontrolled movement.
Note legali
Maxisafe is a trademark of Martor USA
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)