Documenti fondamentali
Z560642
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50, column volume 1000 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 685.00
CHF 685.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 685.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 685.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded45/50
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
57 mm × 508 mm
Volume colonna
1000 mL
Volume serbatoio
1000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)