Documenti fondamentali
Z558915
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® anti-static disposable unisex lab coat
white, size S
About This Item
Codice UNSPSC:
46181532
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Misura
S
Colore
white
Descrizione generale
DL4260 Disposable Lab Coats. These tough, lightweight, full-length lab coats are splash/spray resistant and offer superior comfort/breathability, and are anti-static treated.
Details:
  • Material: SMS
  • Weight: 30 grams
  • Collar: knit
  • Pockets: 3
  • Cuffs, Heavy Duty Snaps, Latex Free: yes
Note legali
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)