Documenti fondamentali
Z557447
Julabo® bath spring clamps for Erlenmeyer flasks
fits 100 mL flasks
Scegli un formato
1 EA
CHF 39.10
CHF 39.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 39.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
CHF 39.10
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8970604
Descrizione generale
The individual spring clips can be positioned in the shaking water bath using the base tray for spring clips (Z743201-1EA). A maximum of 21 spring clips for 100 ml Erlenmeyer flasks can be mounted on a base tray.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)