Documenti fondamentali
Z556351
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Stor adapter
joint: ST/NS 19/22
Scegli un formato
1 EA
CHF 189.00
CHF 189.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 189.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
CHF 189.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Giunto
joint: ST/NS19/22
Descrizione
with PTFE J Young valve and SafetyBarb®
hose connector
Descrizione generale
Converts round-bottom flasks to Sure/Stor flasks.
NOTICE: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that has been tested and approved by our Glass Center.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)