Documenti fondamentali
Z551635
Chemat dispenser
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Descrizione
air 80-100 psi
Produttore/marchio commerciale
Chemat
Disponibilità
not available in EU
Largh. × alt. × prof.
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Descrizione generale
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)