Documenti fondamentali
Z550663
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with glass stopcock
capacity 2,000 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 988.00
CHF 988.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 988.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 988.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint stopper45/40
Descrizione
conical
Capacità
2,000 mL
Foro rubinetto
4 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)