Documenti fondamentali
Z548715
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 197.00
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 197.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 197.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Altezza
300 mm
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)