Documenti fondamentali
Z548073
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
600 mL
Diam. disco
90 mm
Dimensione pori
145-175 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)