Documenti fondamentali
Z548057
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 25 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 119.00
CHF 119.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 119.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 119.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Descrizione
conical
Capacità
25 mL
Foro rubinetto
2 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)