Documenti fondamentali
Z547417
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 25-50 μm
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’150.00
CHF 1’150.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’150.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 1’150.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Diam. disco
120 mm
Capacità imbuto
1,500 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)