Documenti fondamentali
Z547131
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 70-100 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’240.00
CHF 1’240.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’240.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 1’240.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
150 mm
Capacità imbuto
6,000 mL
Diam. stelo
32 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)