Documenti fondamentali
Z546895
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 201.00
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 201.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 201.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
60 mL
Diam. disco
40 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)