Documenti fondamentali
Z546542
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 70-100 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 67.10
CHF 67.10
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 67.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 67.10
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
30 mm
Capacità imbuto
30 mL
Diam. stelo
10 mm
Dimensione pori
70-100 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)