Documenti fondamentali
Z531480
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 600 mm, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Disponibilità
not available in EU
Alt. complessiva
600 mm
Descrizione generale
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)