Documenti fondamentali
Z531456
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS29/32
Disponibilità
not available in EU
Alt. complessiva
400 mm
Descrizione generale
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)