Z531006
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Giunto
joint: ST/NS29/32
Alt. complessiva
300 mm
Descrizione generale
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)