Documenti fondamentali
Z524824
Large capacity StirMantles
for flask size, 22 L, AC/DC input 230 V AC
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’210.00
CHF 2’210.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’210.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
CHF 2’210.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
CE compliant: no
for flask size 22 L
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 100D EMS119
Disponibilità
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
Parametri
100-1850 rpm speed
Assorbimento di potenza
770 W (2 outlets)
Descrizione generale
Has the power to mix volumes up to 72 L with a magnetic stir bar, eliminating the need for an overhead stirrer. Ideal for continuous distillations. Supporting feet allow bench clearance, and maintain even air flow.
Order a temperature controller separately.
  • Variable-speed stir control
  • 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)