Documenti fondamentali
Z517747
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with stopcock on pressure-equalization arm
capacity 2 L, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’300.00
CHF 1’300.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’300.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 1’300.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS29/32
Altezza
580 mm
D.E.
100 mm
Capacità
2 L
Categorie correlate
Descrizione generale
With T-bore stopcock on pressure-equalization arm and 0-3 mm PTFE needle stopcock.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)