Documenti fondamentali
Z515809
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Sinonimo/i:
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
Scegli un formato
1 EA
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 111.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Giunto
male joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
100 mL
Descrizione generale
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)