Documenti fondamentali
Z512427
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 180 mm × 230 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 60.20
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 60.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 22 ‑ 50 L
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Diam. int. × diam. est.
180 mm × 230 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)