Documenti fondamentali
Z507857
Round-bottom flask with side port
capacity 5 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 64.40
CHF 64.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 64.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 64.40
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9592-35
Capacità
5 mL
Descrizione generale
Single neck flask has threaded <ST/>14/10 joint, and an additional side port with PTFE-faced silicone rubber septum for easy retrieval or injection access. Supplied with holed caps and FETFE® O-rings.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)