Documenti fondamentali
Z507067
Supelco
Michel-Miller column plug
Nylon, Front seal, thread size 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiali
Nylon
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 584616
tecniche
LPLC: suitable
Misura filettatura
25 mm
Descrizione generale
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)