Documenti fondamentali
Z504912
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 18.7 mm, wall size 2.6 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 51.40
CHF 51.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 51.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 51.40
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855726
Diam. int.
18.7 mm
Misura parete
2.6 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)