Documenti fondamentali
Z504882
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 13.9 mm, wall size 2.6 mm
Scegli un formato
1 PKG
CHF 47.10
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 47.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 47.10
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855721
Diam. int.
13.9 mm
Misura parete
2.6 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)