Documenti fondamentali
Z421448
Sigma-Aldrich
Transfer line for Kilo-Lab® cylinders
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 571.00
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 571.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 571.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE with SS overbraid
Lunghezza
1.22 m
4 ft
Raccordo CGA × NPTM
510 × 1/4 in.
Descrizione generale
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
Note legali
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)