Documenti fondamentali
Z419931
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’520.00
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’520.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
430 mm
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)