Documenti fondamentali
Z415588
Sigma-Aldrich
Aldrich® side-arm distilling head
thermometer joint: ST/NS 10/18, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
CHF 191.00
CHF 191.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 191.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 191.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Lunghezza braccio laterale
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
A 50mm immersion length thermometer is recommended for the 14/20 joint, and 75mm immersion length thermometers are recommended for the 24/40 and 29/32 joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)