Documenti fondamentali
Z411868
Sigma-Aldrich
Mist eliminator to Welch® pump connection kits
For Models 1402N and 1376N
Scegli un formato
1 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
For Models 1402N and 1376N
Produttore/marchio commerciale
Welch
Note legali
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)