Documenti fondamentali
Z404144
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs
Scegli un formato
1 EA
CHF 832.00
CHF 832.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 832.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 832.00
Spedizione prevista il18 aprile 2025
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0000910400
Alt. × largh. × prof.
60 mm × 265 mm × 136 mm
Descrizione generale
Note: Securely holds Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL).
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)