Documenti fondamentali
Z319627
Büchi® receiving flask
capacity 250 mL, glass
Scegli un formato
1 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 134.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 134.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Materiali
glass
round bottom flask
single-neck
Giunto
joint SJ35/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Büchi 00423
Capacità
250 mL
Descrizione generale
These fit all Rotavapor models.
Note legali
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)