Z314595
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 100 mL, Luer lock tip style
Sinonimo/i:
Glass syringe
Scegli un formato
CHF 95.60
Scegli un formato
About This Item
CHF 95.60
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
autoclavable
graduated 4 mL
Produttore/marchio commerciale
Fortuna Graf
Capacità
100 mL
Descrizione generale
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)